Vai a
63759
7-Mercapto-4-methylcoumarin
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-7-thioumbelliferone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
845,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7476043
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
80240996669C1484
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
fluorescence
-
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
fluorescence
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yizhi Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(20), e1704433-e1704433 (2018-04-18)
Isolating and in situ profiling the heterogeneous molecular phenotype of circulating tumor cells are of great significance for clinical cancer diagnosis and personalized therapy. Herein, an on-chip strategy is proposed that combines size-based microfluidic cell isolation with multiple spectrally orthogonal
Eleonora Cara et al.
Scientific reports, 8(1), 11305-11305 (2018-07-29)
Controlling the location and the distribution of hot spots is a crucial aspect in the fabrication of surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) substrates for bio-analytical applications. The choice of a suitable method to tailor the dimensions and the position of plasmonic
Giacomo Dacarro et al.
Journal of colloid and interface science, 505, 1055-1064 (2017-07-13)
The synthesis of large pentatwinned five-branched gold nanostars (GNS) has been modified so to obtain overall dimensions shrunk to 60% and a lower branches aspect ratio, leading to a dramatic blue shift of their two near-infrared (NIR) localized surface plasmon
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
63759-5G04061833354636
63759-1G04061823354837