Vai a
802409
7-Azido-4-Methylcoumarin
97%
Sinonimo/i:
4-Methyl-7-azidocoumarin, 7-Azido-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
117.8 °C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(ccc12)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H7N3O2/c1-6-4-10(14)15-9-5-7(12-13-11)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
HEKDKVLIMUWRRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Azido-4-methylcoumarin (AzMC) is a fluorogenic probe useful for the detection of hydrogen sulfide (H2S). The aromatic azide moiety is selectively reduced in the presence of H2S, producing the fluorescent 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) with a concomitant increase in fluorescence with λex = 365nm and λem = 450nm. The probe can be used both to monitor enzymatic production of H2S in vitro and also to visualize H2S in cells. The probe is highly sensitive and selective for H2S, providing a linear detection range in vitro between 200nm – 100μM H2S with 10μM probe, and reacting selectively with H2S in the presence of mM concentrations of cysteine, homocysteine, glutathionine and many other common biological analytes.
Caution: Use of this product with DTT, TCEP and/or biological thiols >25mM should be avoided for maximum efficiency.
AzMC is readily soluble in DMSO.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Which storage conditions do you recommend once the product is diluted (for short- and long-term storage)? 
    1 risposta
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources report that solutions in DMSO(fresh) are stable for 1 month at -20°C and 6 months at -80°C when stored in aliquots and protected from light.