Vai a
55328
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinonimo/i:
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.420,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25N3O7S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
2.420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
mp
276 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
InChI key
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as pH-indicator
Other Notes
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H1529B255716582
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1), λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥96%
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
239900-10MG04055977199055
36128-100MG04061837423109
45835-10ML04061832342672
45835-2ML04061832342689
51991-50MG04061837424106
45806-100MG04061835353118
55328-10MG04061832532615
55328-50MG04061832532622