Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 936,00 € |
Informazioni su questo articolo
936,00 €
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
packaging
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2O[P@](O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H17BrN5O6PS/c1-2-3-7(21)25-10-9-6(4-23-27(22,28)26-9)24-13(10)20-12-8(19-14(20)15)11(16)17-5-18-12/h5-6,9-10,13H,2-4H2,1H3,(H,22,28)(H2,16,17,18)/t6-,9-,10-,13-,27-/m1/s1
InChI key
KWTXVSKODFLFLA-WJCFKVOZSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay >97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble | solubility aqueous base: soluble, clear | solubility H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C | solubility H2O: 5 mg/mL |
| packaging vial of 5 μmol (2.5 mg solid) | packaging - | packaging - | packaging - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B2557-1VL | 04061838168818 |