Vai a
49525
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
≥99.0% (TLC), gamma-glutamyltransferase substrate, powder
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid 5-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
465,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H12N3O7NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
264-418-7
MDL number:
465,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
InChI key
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
General description
Substrate for γ-glutamyl transferase.
Application
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt has been used as a synthetic substrate for gamma-glutamyltransferase (GGT) to determine GGT activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G613373677G1135
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
water: 5 mg/mL, clear, yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
suitability
-
suitability
suitable as substrate for β-glucuronidase test
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
49525-1G04061832415536