Vai a
73677
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
118,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
345,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.23
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1438576
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
impurities
≤0.05% free 4-nitrophenol, ≤7% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
suitability
suitable as substrate for β-glucuronidase test
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
Application
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide has been used for determining the β-glucuronidase activity in urine samples, β-glucuronidase activity of bacteria in caecum content digesta and bovine liver. It has also been used to study the inhibitory effect of Phyllanthus amarus extracts on β-glucuronidase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1627N7006N9376
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
suitability
suitable as substrate for β-glucuronidase test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)