Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 102,00 € | |
| 5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 306,00 € 229,50 € | |
| 25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.070,00 € |
Informazioni su questo articolo
102,00 €
biological source
Micromonospora purpurea
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 107.0 to 121.0°, c = 10% in H2O
specific activity
≥590 μg/mg of gentamicin
mol wt
Mr 694-723
loss
≤18.0% loss on drying
color
white to off-white
pH
3.5-5.5 (4% in H2O)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria, and mycoplasma.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| biological source Micromonospora purpurea | biological source microbial | biological source - | biological source Micromonospora purpurea |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color colorless to light yellow | color colorless to light yellow | color white to off-white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 48760-5G-F | 04061833348536 |
| 48760-1G-F | 04061832393087 |
| 48760-25G-F | 04061832393094 |