Documenti fondamentali
G1272
Sigma-Aldrich
Gentamicin
Gentamicin solution
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Garamicina, Gentiomicina C
Scegli un formato
10 ML
25,20 €
50 ML
76,90 €
100 ML
148,00 €
25,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
25,20 €
50 ML
76,90 €
100 ML
148,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
42020823
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
25,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gentamicina, 10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
Potenza
10-12 mg per mL
Concentrazione
10 mg/mL in deionized water
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
colorless to light yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrizione generale
Struttura chimica: aminoglicoside
Applicazioni
La gentamicina solfato è un antibiotico ad ampio spettro utilizzato come agente di selezione (gene della resistenza alla gentamicina) nelle applicazioni di biologia molecolare e coltura cellulare. Questo prodotto è formulato per contenere 10 mg/mL di gentamicina in acqua deionizzata ed è consigliato per l′uso nella coltura di cellule eucariotiche a un volume di 1 millilitro per litro.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina inibisce la sintesi delle proteine legandosi alla subunità 30S del ribosoma.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componenti
La gentamicina è un complesso di amminoglicosidi prodotto dalla fermentazione di Micromonospora purpurea o M. echinospora. Si utilizza come il sale solfato. Sono presenti tre componenti; ognuno è costituito da cinque azoti basici e richiede cinque equivalenti dell′acido solforico per mole di gentamicina base.
Avvertenza
Il prodotto è stabile per 5 giorni a 37 °C e va conservato a 2-8 °C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cristina Furlan et al.
Nature communications, 10(1), 1525-1525 (2019-04-06)
Essentially all cellular processes are orchestrated by protein-protein interactions (PPIs). In recent years, affinity purification coupled to mass spectrometry (AP-MS) has been the preferred method to identify cellular PPIs. Here we present a microfluidic-based AP-MS workflow, called on-chip AP-MS, to
Courtney R Schott et al.
PloS one, 13(10), e0206427-e0206427 (2018-10-30)
Dogs diagnosed with appendicular osteosarcoma typically succumb to metastatic disease within a year of diagnosis. The current standard of care for curative intent, amputation followed by adjuvant chemotherapy, increases survival time but chemoresistance is a major contributor to mortality. Unfortunately
S K Knauer et al.
Cell death & disease, 1, e51-e51 (2011-03-03)
Hearing impairment caused by ototoxic insults, such as noise or gentamicin is a worldwide health problem. As the molecular circuitries involved are not yet resolved, current otoprotective therapies are rather empirical than rational. Here, immunohistochemistry and western blotting showed that
Seong-Won Nam et al.
PloS one, 6(7), e21387-e21387 (2011-07-14)
Pseudomonas aeruginosa (PA) and Burkholderia cepacia complex (Bcc), commonly found in the lungs of cystic fibrosis (CF) patients, often produce cyanide (CN), which inhibits cellular respiration. CN in sputa is a potential biomarker for lung infection by CF pathogens. However
Yanmin Hu et al.
PloS one, 6(6), e20958-e20958 (2011-06-21)
Mycobacterium tuberculosis dosRS two-component regulatory system controls transcription of approximately 50 genes including hspX, acg and Rv2030c, in response to hypoxia and nitric oxide conditions and within macrophages and mice. The hspX lies between acg and Rv2030c. However, the functions
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenuto correlato
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto