Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 57,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 172,00 € |
Informazioni su questo articolo
57,00 €
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O.OC(=O)c6cccc(C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c6C8=C9C=CC(=O)C=C9Oc%10cc(O)ccc8%10
InChI
1S/2C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)18-9-12(1-4-15(18)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30;27-12-4-6-14-18(10-12)34-19-11-13(28)5-7-15(19)22(14)23-16(24(31)32)2-1-3-17(23)25(33)35-26-20(29)8-9-21(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32);1-7,10-11,27H,8-9H2,(H,31,32)
InChI key
YVTPVJDECOUTJW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 492 nm; λem 517 nm in DMF | fluorescence λex 492 nm; λem 517 nm | fluorescence λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase) | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, dioxane: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)