Vai a
42418
D-Lactaldehyde solution
≥95.0% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
(2R)-2-Hydroxypropanal solution, (R)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
196,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
753,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
D-Lactaldehyde solution, 1 M in H2O
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
form
liquid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
76512779164252476
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
85.0-90.0%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
≥85%, 85.0-90.0% in H2O
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
42418-1ML04061838023346
42418-5ML04061838160577