76512
D-Ribulose solution
~1 M in H2O, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-erythro-2-Ketopentose solution, D-erythro-2-Pentulose solution, D-Adonose solution, D-Arabinulose solution, D-Araboketose solution, D-Erythropentulose solution
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
liquid
Concentrazione
~1 M in H2O
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4-,5?/m1/s1
LQXVFWRQNMEDEE-ZZKAVYKESA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?