Vai a
41009
Polyethylene glycol solution
12% PEG 8000 – Tris pH 8; 100 mM
Sinonimo/i:
Crystallization solution 34/Kit-No 02528, Polyethylene glycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
202,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.28
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Polymorphism of microcrystalline urate oxidase from Aspergillus flavus.: This study explores the polymorphic behaviors of urate oxidase crystals under various chemical environments, highlighting modifications in crystal morphology and stability in the presence of additives like polyethylene glycol (PEG) and pH buffers (Collings et al., 2010).
  • Crystallization and preliminary X-ray analysis of a recombinant Fab fragment in complex with 17beta-oestradiol.: Details the crystallization process of a Fab fragment bound with 17beta-oestradiol, utilizing a crystallization medium enriched with PEG 8000 and Tris buffer, analyzing its impact on crystal quality and data collection (Lamminmaki and Kankare, 2000).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11130
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
8.0±0.2 ( in neat)
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)