Vai a
11130
Polyethylene glycol solution
15% PEG 6000 – Tris pH 8; 100 mM
Sinonimo/i:
Crystallization solution 27/Kit-No 02528
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161900
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.25
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Quality Segment
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)