Vai a
40236
N-ossido di N,N-dimetildodecilammina
~30% in H2O
Sinonimo/i:
N-ossido di laurildimetilammina, DDAO, LDAO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,80 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H31NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.40
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
69,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
229.40 g/mol
concentration
~30% in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.378
density
0.982 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
La N,N-Dimetildodecilammina N-ossido (DDAO), un tensioattivo anfotero, a pH elevato non è portatore di carica. Il gruppo di testa di un tensioattivo anfotero può essere portatore di carica positiva o di carica negativa, dato che la sua carica netta dipende dal pH.[1]
Application
La soluzione di N,N-Dimetildodecilammina N-ossido è stata usata:
  • per esaminare i singoli componenti di per l′estrazione di grafene a pochi strati (FLG, few-layer graphene) e di ossido di grafene (GO) da matrici organiche complesse
  • come componente di tamponi di lavaggio, tamponi di eluizione e tamponi anionici di caricamento per la purificazione dei centri di reazione di un doppio mutante (DM RC)
  • nell′estrazione di bilirubina e biliverdina mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimetildodecilammina N-ossido (DDAO) viene usato preferenzialmente negli studi sulle proteine. Viene usato spesso anche per l′estrazione di proteine di membrana.[1]
Features and Benefits
  • Adatto alla quantificazione di proteine
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
402344010340166
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.982 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
description
non-ionic
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
description
non-ionic
description
-
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
201.35 g/mol
mol wt
257.46 g/mol
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the storage condition of N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide solution? Catalog number 40236, 250mL bottle. Thanks.
    1 risposta
    1. This solution may be stored at ambient temperature. It is recommended to keep the product tightly closed to preserve the integrity of the contents.