Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 430,00 € |
Informazioni su questo articolo
430,00 €
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mol wt
201.35 g/mol
impurities
≤0.03% peroxides (as H2O2)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
InChI key
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (NT) | description BioXtra, ≥99.0% (NT) | description ~30% in H2O | description 95% |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay 95% |
| form powder | form powder | form liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| cation traces Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
| impurities ≤0.03% peroxides (as H2O2) | impurities ≤0.03% peroxides (as H2O2) | impurities - | impurities - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?