Vai a
38153
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronide
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, 8-Quinolyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
258,00 €
219,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14NNaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.26
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
219,30 €
Prezzo di listino258,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
impurities
≤12% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H15NO7.Na/c17-10-11(18)13(14(20)21)23-15(12(10)19)22-8-5-1-3-7-4-2-6-16-9(7)8;/h1-6,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
QYRMLNFJXNJXLO-KSOKONAESA-M
Application
Substrate for detection of β-D-glucuronidase, yields a brown precipitate upon cleavage; E. coli detection[1][2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1627SMB0028078555
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤12% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤8% water
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)