78555
Phenyl-β-D-glucuronide
≥99.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Phenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
Scegli un formato
57,40 €
Scegli un formato
About This Item
57,40 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phenyl-β-D-glucuronide, ≥99.0% (HPLC)
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
Impurezze
≤8% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
WVHAUDNUGBNUDZ-GOVZDWNOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?