Vai a
281M-8
MART-1 (Melan A) (A103) Mouse Monoclonal Antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
0.1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
7 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
210,00 €
0.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
293,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
370,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A103, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
14
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A103, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (281M-84), vial of 0.5 mL concentrate (281M-85), bottle of 1.0 mL predilute (281M-87), vial of 1.0 mL concentrate (281M-86), bottle of 7.0 mL predilute (281M-88)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1
control
melanoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... MLANA(2315)
General description
MART-1 (also known as melan A) is a melanoma antigen recognized by T cells.1-2 MART-1 is a transmembrane protein present in melanocytes of normal skin, nevi, and most melanomas. MART-1 is a useful marker for identifying melanomas.
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
MART-1 Positive Control Slides, Product No. 281S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
281M-9903H-0MABF3201
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
A103, monoclonal
clone
M2-7C10, monoclonal
clone
M2-7C10 + T311, monoclonal
clone
A103, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)