903H-0
MART-1 (M2-7C10) + Tyrosinase (T311) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2-7C10 + T311, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
bottle of 1.0 mL predilute (903H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (903H-08)
Isotipo
IgG2a
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MLANA(2315)
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Articoli
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.