Vai a
10937
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Myristoyl-DL-homoserine lactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
216,00 €
162,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.46
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1649579
MDL number:
162,00 €
Prezzo di listino216,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white to slightly yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.[1]
Biochem/physiol Actions
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone (C14-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone (C7HSL), N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL), N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone (C12-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
172481094056395
form
powder
form
powder
form
powder with small lumps
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to slightly yellow
color
white
color
white to faintly beige
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
detection
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)