17248
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Decanamide
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
111-114 °C
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)
TZWZKDULKILUPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)