Vai a
09154
L-Xylonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
177,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
177,00 €
Prezzo di listino236,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m0/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-NUNKFHFFSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose and glucuronate interconversions and the ascorbate and aldarate metabolism.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
074417367173097
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T59854-25G04061832491349
T59854-100G04061832491332
09154-500MG04061832384696
09154-10MG04061832384689
09154-100MG04061832384672