Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 250,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 981,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m1/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-FLRLBIABSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of pentose and glucuronate interconversions
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay 95% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥70% (qNMR), ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color - | color - | color white to off-white |
| optical activity [α]/D 18±2° in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]/D 15±2°, c = 1 in H2O |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?