Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 340,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC) | optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC) | optical purity - | optical purity - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W353604-10KG-K | 04061837890758 |
| W353604-5KG-K | 04061837890765 |
| 471569-1L | 04061832360157 |
| 471569-250ML | 04061832360164 |
| 471569-25ML | 04061832360171 |
| 320412-1L | 04061826701898 |
| W353600-250G-K | 04061837536670 |
| W353600-50G-K | 04061837536687 |
| W353600-SAMPLE-K | 04061837536694 |
| W353604-1KG-K | 04061837536700 |
| W353604-SAMPLE-K | 04061837890772 |
| 8207910005 | 04022536466682 |
| 8207911000 | 04022536466705 |
| 8207919027 | 04022536973388 |