Vai a
07039
(R)-(+)-α-Lipoic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
183,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.050,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.33
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
48-52 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-α-Lipoic acid was shown to significantly increase pyruvate oxidation while abrogating fatty acid oxidation in rat hepatocytes. These effects make R-(+)-α-Lipoic acid a promising treatment option for the treatment of Type II diabetes.[1] It is a biological antioxidant with prooxidant activities[2][3], its therapeutic potential is widely investigated[4][5][6], e.g. in the treatment for Alzheimer′s disease.[7]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
identity confirmed by LC-MS
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0856104471Y0000546
Thioctic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000546
Thioctic acid
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
48-52 °C (lit.)
mp
-
mp
48-52 °C (lit.)
mp
-
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-Lipoic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N17351-500G04061832113487
N17351-100G04061832113463
07039-10MG04061838647375
07039-50MG04061833380390
07039-500MG04061833380383
703904061838245526
Domande
  1. What is REF 07039 Lipoic Acid soluble in?
    1 risposta
    1. The solubility of this product has not been determined. However, the cell culture tested (±)-α-Lipoic acid, product T1395, is soluble at 50 mg/mL in ethanol. Similar solubility is expected for this item. In addition, various sources indicate this compound is also soluble in DMSO, acetonitrile, and chloroform. This information has not been validated.