Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 601,00 € 420,70 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Usage:
sufficient for 500 tests
Storage temp.:
−20°C
420,70 €
Prezzo di listino601,00 €Risparmia il 30%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Cell Counting kit, also known as FCCK, is a fluorescent cell counting product. The amount of a fluorescent dye, calcein, produced from Calcein-AM (3′,6′-Di(O-acetyl)-2′,7′-bis [N, Nbis-(carboxymethyl) aminomethyl]-fluorescein, tetraacetoxymethyl ester) by esterases in cells is directly proportional to the number of viable cells in a culture medium. Calcein-AM is highly lipophilic due to the presence of acetoxymethyl groups in the molecule, which rapidly permeates into the cell cytoplasm through the membrane.
Application
Cell Counting Kit or FCCK is used for the detection of live cells by fluorometric method.
Features and Benefits
Cell Counting Kit has the following advantages:
- It doesn’t require any radioisotopes to function.
- No solubilization procedure is needed.
- Results are highly reproducible and accurate.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 500 tests | usage - | usage - | usage - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid | form - | form - | form - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?