SCT011
Kit per la marcatura delle cellule - LuminiCell Tracker 670
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIEDots) that can be used to label cells for long term cell tracking and cell tracing in vitro and in vivo experiments.
Sinonimo/i:
AIEDots Cell Tracker Dye, AIE Live Cell Fluorescent Dye, Fluorescent Cell Tracking Dye, Live Cell Fluorescent Nanoparticles
Scegli un formato
781,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
781,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit di marcatura cellulare Luminicell Tracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-670 contiene nanoparticelle AIEDot rosse fluorescenti con sequenze TAT. Queste nanoparticelle possono essere utilizzate per etichettare in modo fluorescente le cellule per esperimenti di tracciamento e tracking cellulare a lungo termine.
Caratteristiche e vantaggi
● Più luminosa: 10 volte più luminosa di altre tecnologie di etichettatura cellulare
● Fotostabile: fluorescenza 3 volte più lunga senza quenching del segnale
● Biocompatibile: nanoparticelle organiche non tossiche destinate ad applicazioni biologiche
● Protocollo veloce: protocollo di facile utilizzo etichetta le cellule in 4 ore
Massimo di emissione: 670 nm
Filtri consigliati:
Eccitazione: 458/488/543 nm
Emissone: 670-800 nm
Qualità
Concentrazione: 180-220 nM
Fluorescenza: 665 +/- 10 nm
Luminosità a 670 nm: ≥1.7x10^7 M-1cm-1
Saggio cellulare: fluorescenza cellulare HeLa
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B.: Come risultato dell'aggregazione delle nanoparticelle durante la spedizione possono formarsi alcuni particolati. Per riportare il particolato in soluzione, prima dell'uso sonicare la fiala contenente LuminiCell Tracker tre volte per 1 minuto ciascuna volta.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.