Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 26,60 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 70,60 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 271,00 € |
Informazioni su questo articolo
26,60 €
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
color
colorless
mp
101-105 °C
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line BioXtra | product line - | product line BioChemika | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adonitol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?