Documenti fondamentali
5.30729
Sigma-Aldrich
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine
Sinonimo/i:
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine, 2-tosylbenzo[d][1,2,3]diazaborinin-1(2H)-ol, Ribosome Biogenesis Inhibitor, Diazaborine, Drg1 inhibitor
Scegli un formato
10 MG
214,00 €
214,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
214,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13BN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.14
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
214,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
26 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A diazaborine derivative with anti-bacterial properties against a wide range of Gram-negative bacteria. Shown to target NAD(P)H-dependent enoyl acyl carrier protein reductase (ENR), which results in the inhibition of bacterial fatty acid synthase. Blocks the maturation of ribosomal RNA for the large 60S ribosomal subunit in yeast cells by binding to the D2 domain of AAA-ATPase Drg1 (Ki = 26 µM) resulting in reduced ATP hydrolysis and release of Rip24 from pre-60S particles.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Drg1 AAA-ATPase
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Loibl, M., et al. 2014. J. Biol. Chem. 289, 3913.
Pertschy B., et al. 2004. Mol. Cell. Biol. 24, 6476.
Baldock, C. et al. 1998. Biochem. Pharmacol. 55, 1541.
Grassberger M., et al. 1984. J Med Chem.27, 947.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3