Vai a
01930
Adenosine 5′-monophosphate disodium salt
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-AMPdisodium salt,, Adenylic acid disodium salt, 5′-AMP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
238,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N5Na2O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
224-961-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3586732
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Biological source:
microbial (Candida utilis), synthetic
Form:
powder
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
microbial (Candida utilis), synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
impurities
≤26% water
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Application
Adenosine 5′-monophosphate (5′-AMP) has many uses in nature. 5′-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase (AMPK). It may be used as a substrate by a variety of enzymes such as AMP-thymidine kinase (EC 2.7.1.114), AMP deaminase (EC 3.5.4.6) and 5′-nucleotidase (EC 3.1.3.5).
Adenosine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • as a dissolved organic phosphorus (DOP) compound to study its rate of hydrolysis in Escherichia coli lysates[1]
  • to induce calcium responses in Fura2-loaded osteoblast (C2-OB)[2][2]
  • as a nucleotide metabolite in the medium for the isolation, culture, and identification of glioma stem cells (GSCs)[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
01897A26209A1752
biological source
microbial (Candida utilis), synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
yeast
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
impurities
≤26% water
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, could you please specify the storage temperature for this item? Thank you.
    1 risposta
    1. This product is stored at room temperature under inert gas.