Vai a
01897
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt
≥90%
Sinonimo/i:
ADPdisodium salt, Disodium 5′-ADP, Disodium adenosine 5′-diphosphate, 5′-ADP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5Na2O10P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.16
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
240-314-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7563620
Assay:
≥90%
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
−20°C
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Application
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt has been used as a purinergic G protein-coupled receptor P2Y12 agonistin platelet activation tests in blood samples.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with purinergic receptors P2Y1 and P2Y12.[4] Upon its conversion to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.[5]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0193001905A26209
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥90%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% water
impurities
≤26% water
impurities
≤15.0% water (KFT)
impurities
-
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)