Vai a
00898
DEAE-Dextran
average mol wt 10,000
Sinonimo/i:
Diethylaminoethyl-Dextran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 10,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
044827881680881
DEAE-Dextran average mol wt 10,000
Sigma-Aldrich
00898
DEAE-Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
04482
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran average mol wt 20,000
Sigma-Aldrich
78816
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran average mol wt 40,000
Sigma-Aldrich
80881
DEAE-Dextran
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)