Vai a
04482
DEAE-Dextran
average mol wt 150,000
Sinonimo/i:
Diethylaminoethyl-Dextran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
99,60 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
99,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
008987881680881
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
04482
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran average mol wt 10,000
Sigma-Aldrich
00898
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran average mol wt 20,000
Sigma-Aldrich
78816
DEAE-Dextran
DEAE-Dextran average mol wt 40,000
Sigma-Aldrich
80881
DEAE-Dextran
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)