Vai a
00457
Cloruro di magnesio
0.1 M
Sinonimo/i:
Additive Screening Solution 22/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,60 €
55,95 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
MgCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
55,95 €
Prezzo di listino74,60 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
630366306968475
concentration
0.1 M
concentration
~0.025 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
2 M in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.08 g/mL at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di magnesio
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hideyuki Arita et al.
Brain tumor pathology, 32(1), 22-30 (2014-04-22)
Assessment of the mutational status of the isocitrate dehydrogenase 1/2 (IDH1/2) gene has become an integral part of the standard diagnostic procedure and, therefore, needs to be accurate. This may, however, be compromised by various factors including the method of
Stephen Q Wong et al.
Oncotarget, 6(2), 1115-1127 (2014-12-30)
Melanoma is often caused by mutations due to exposure to ultraviolet radiation. This study reports a recurrent somatic C > T change causing a P131L mutation in the RQCD1 (Required for Cell Differentiation1 Homolog) gene identified through whole exome sequencing
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
192759-100G04061838125354
256919-100G04061826058978
251615-100ML04061825937830
251615-800ML04061825937847
192759-800G04061838760647
00457-1ML-F04061837796234