Vai a
69799
(−)-Ethyl L-lactate
greener alternative
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,90 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
52,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.), n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Other Notes
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
77367E3410208996
(−)-Ethyl L-lactate analytical standard
Supelco
08996
(−)-Ethyl L-lactate
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410-1.420, n20/D 1.4130 (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.), 1.042 g/mL at 25 °C
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
69799-250ML04061832793986
69799-1L04061837642081