Documenti fondamentali
E34102
Sigma-Aldrich
(−)-Ethyl L-lactate
98%
Sinonimo/i:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
Scegli un formato
5 G
24,08 €
100 G
38,00 €
500 G
54,23 €
2.5 KG
167,00 €
24,08 €
Prezzo di listino34,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
24,08 €
100 G
38,00 €
500 G
54,23 €
2.5 KG
167,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Beilstein:
1720839
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
24,08 €
Prezzo di listino34,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]14/D −10°, neat
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
1.5 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.4130 (lit.)
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
1.042 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Ethyl lactate is an economically viable green solvent used in organic synthesis. It is generally employed in organic reactions like multi-component reactions, cycloaddition reaction, asymmetric induction, photochemical synthesis, and ligand-free coupling reactions, etc.[1][2]
Applicazioni
(−)-Ethyl L-lactate can be used in the preparation of:
  • (R)-(+)-2-methyloxirane.[3]
  • (S)-2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propanal, a key intermediate for the synthesis of maltepolides.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
128.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ethyl lactate as a green solvent: a promising bio-compatible media for organic synthesis
Paul S, et al.
Current Green Chemistry, 3(1), 111-118 (2016)
Shuke Xiao et al.
eLife, 8 (2019-10-28)
Odorant binding proteins (Obps) are expressed at extremely high levels in the antennae of insects, and have long been believed essential for carrying hydrophobic odorants to odor receptors. Previously we found that when one functional type of olfactory sensillum in
A facile approach for the synthesis of C13-C24 fragments of maltepolides A, C and D
Rao, P Sankara and Srihari, P
Organic & Biomolecular Chemistry, 14(40), 9629-9638 (2016)
Ethyl lactate as a tunable solvent for the synthesis of aryl aldimines
Bennett J, et al.
Green Chemistry, 11(2), 166-168 (2009)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf