Vai a
08581
2-Amino-2-methyl-1-propanol
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
46,90 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
46,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) is a sterically hindered amine that can be used:
  • As an acid gas treating solvent to remove CO2 and H2S from gas streams by absorption.
  • As a reagent in the synthesis of a fluorophore, silicon-rhodamine dye, for bioimaging.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08578A65182A9199
assay
≥90% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
≥95%
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.8 °F - closed cup
flash_point_c
82.1 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
161306-10G04061837580604
08581-250ML04061838652607
08581-1L04061838652591
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf