A9199
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioXtra, ≥95%
Sinonimo/i:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
Intervallo di pH utile
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
P. eboll.
165 °C (lit.)
Punto di fusione
24-28 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?