Vai a
01697
Acrylamide solution
40% in H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
376,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6185892
NACRES:
ND.02
PubChem Substance ID:
376,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
concentration
40% in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
suitability
in accordance for electrophoresis test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A909901700A8887
Acrylamide solution 40% in H2O
Supelco
01697
Acrylamide solution
Acrylamide Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9099
Acrylamide
Acrylamide purum, ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
01700
Acrylamide
Acrylamide suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
A8887
Acrylamide
concentration
40% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
crystals
form
-
form
crystals
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
suitability
in accordance for electrophoresis test
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for electrophoresis
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNases, none detected, phosphatases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide solution
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
155063-1G04061837497872
01697-500ML04061838609625
EHNC-016971-50UG04065265328173
EHNC-016971-20UG04065265328166
EHNC016971-50UG04061842697601
EHNC016971-20UG04061842697595