A9099
Acrylamide
for molecular biology, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.45 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 40 °C)
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Acrylic acid content
≤0.005% Water insolubles
Conducibilità
≤10 μmho (35% solution)
P. ebollizione
125 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Fe: ≤1 ppm
Mg: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Attività estranea
DNase, RNase, protease, none detected
Stringa SMILE
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in polyacrylamide gel electrophoresis
- in the preparation of cleared gel samples
- to determine the effect of L-cysteine on acrylamide-induced testicular toxicity
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)