Vai a
TR-1004
Cilindro per clonaggio, diametro 8 mm x 8 mm
Sinonimo/i:
lentiviral transduction
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
15 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
91,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
91,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Conservare a temperatura ambiente.
Application
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Packaging
15 cilindri sterili/piastra da 60 mm
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TR-10052753733326
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
-
input
-
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
TR-100404053252664519