Vai a
TR-1005
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 units
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
91,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
91,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Store at ambient temp.
Application
Research Category
Cell Culture
Packaging
10 sterile cylinders/60mm dish
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TR-1004DNTP101.14946
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)