Vai a
PP64
IgG, coniglio
Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA.
Sinonimo/i:
Anticorpo anti IgG di coniglio, Anticorpo di coniglio, Immunoglobulina G di coniglio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Spedizione prevista il20 aprile 2026daMerck S.p.A
266,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
130
266,00 €
Spedizione prevista il20 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG di coniglio purificate.
Origine: Siero normale di coniglio raccolto da conigli non immunizzati sani.
Physical form
Formato: purificata
Le IgG vengono purificate mediante frazionamento di cohn seguito da purificazione secondaria con caprilato di sodio.
Liquido non sterile in PBS 0,01 M, pH 7,1, congelato. Filtrato attraverso un filtro a membrana da 0,45 micron.
Preparation Note
Si conserva per un anno a -20°C in aliquote non diluite. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelamento.
Analysis Note
La purezza, determinata mediante elettroforesi su gel, è superiore al 95%.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S1265R2655A4914
IgG, Rabbit Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA.
Sigma-Aldrich
PP64
IgG, Rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
RabT-50, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000-1:100,000
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Connective Tissue Growth Factor (CTGF/CCN2) enhances lactogenic differentiation of mammary epithelial cells via integrin-mediated cell adhesion.
Morrison, BL; Jose, CC; Cutler, ML
BMC Cell Biology null
Evidence that Igf2 down-regulation in postnatal tissues and up-regulation in malignancies is driven by transcription factor E2f3.
Lui, JC; Baron, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Polarized release of human cytomegalovirus from placental trophoblasts.
Hemmings, DG; Guilbert, LJ
Journal of virology null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PP6404053252663949