Vai a
NM0044
Strumento per crimpatura NovaSeal con alimentazione a batteria
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Sinonimo/i:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista il11 maggio 2026daMerck S.p.A
4.530,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
4.530,00 €
Spedizione prevista il11 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0043NM0045A100-M
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeptum®
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
SP2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
NM004404054839045165