Vai a
A100-M
Cilindretti di serraggio NovaSeptum®
NovaSeptum® Crimping Tool
Sinonimo/i:
Manual crimping tool for Novaseptum® pinch-pipes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
1.030,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
1.030,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeptum®
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A104-MNM0043NM0044
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
-
application(s)
-
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
compatibility
-
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2