Vai a
NM0021
Kit di matrici di taglio NovaSeal
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
Sinonimo/i:
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
887,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
887,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0039NM0040NM0041
NovaSeal Die Kits 1/4 in. ID x 1/2 in. OD
Millipore
NM0021
NovaSeal Die Kits
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit di matrici di taglio NovaSeal