Vai a
NM0039
Coperture protettive NovaSeal per tubi crimpati
1/4 in. ID x 1/2 in. OD - 200 pack
Sinonimo/i:
Silicon protection cover for crimped pinch pipes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
432,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
432,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0040NM0041NM0022
NovaSeal Die Kits 3/8 in. ID x 5/8 in. OD
Millipore
NM0022
NovaSeal Die Kits
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility