Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 152,00 € |
Informazioni su questo articolo
152,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 33% glycerol. Strumento per l′apertura delle cassette dei gel mPAGE
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| mol wt 10-203 kDa | mol wt - | mol wt 10-200 kDa | mol wt 26,600-180,000 Da |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| manufacturer/tradename Millipore MPSTD4 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 500 μL | packaging - | packaging pkg of 500 μL | packaging - |
Classe di stoccaggio
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Rinnova il tuo flusso di lavoro di colata dei gel con gel SDS-PAGE pronti all'uso in soli 3 minuti con il sistema di colata mPAGE® Lux. Scopri metodi di colata dei gel più semplici e sicuri.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Contenuto correlato
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MPSTD4 | 04061841077657 |