Vai a
MPSTD3
mPAGE® Unstained Protein Standard
Sinonimo/i:
Unstained Protein Marker
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 μL
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
109,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
109,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
The mPAGE® Unstained Protein Standard is a mixture of twelve recombinant unstained proteins ranging from 10kDa to 200kDa. The 85kDa, 25kDa, and 10kDa bands have higher intensity to serve as reference points. mPAGE® Unstained Protein Standard is suitable for molecular weight determination after SDS-PAGE or Western blotting and serves as a standard to calibrate the mobility of prestained markers.
Storage Buffer: 20 mM Tris-phosphate(pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Other Notes
4 °C for up to 3 months, or 25 °C for up to two weeks.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MPSTD4MPSTD269385
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
mol wt
10-200 kDa
mol wt
10-203 kDa
mol wt
-
mol wt
15-600 kDa
packaging
pkg of 500 μL
packaging
pkg of 500 μL
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Rinnova il tuo flusso di lavoro di colata dei gel con gel SDS-PAGE pronti all'uso in soli 3 minuti con il sistema di colata mPAGE® Lux. Scopri metodi di colata dei gel più semplici e sicuri.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Contenuto correlato
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MPSTD304061841077640