Vai a
MABE253
Anticorpo anti-Ago2, clone 11A9
clone 11A9, from rat
Sinonimo/i:
Protein argonaute-2, Argonaute2, hAgo2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, eIF-2C 2, eIF2C 2, PAZ Piwi domain protein, PPD, Protein slicer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
428,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11A9, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
31
428,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1205
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11A9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO2(27161)
General description
Ago2 (argonaute-2), nota anche come eukaryotic translation initiation factor 2C (EIF2C2), è una componente essenziale per la risposta RNAi (RNA interference) mediata da siRNA. E′ un'endonucleasi necessaria per lo svolgimento del duplex di siRNA e l'assemblaggio dei siRNA nel complesso silenziatore indotto da RNA (RISC, o RNA-induced silencing complex). Ago2 interagisce con DICER1 attraverso il dominio Piwi. Si ritiene che il dominio Piwi sia responsabile della degradazione dell'RNA tramite un meccanismo simile a quello usato dalla RNasi H. L′attività di Ago2 è necessaria sia per lo sviluppo embrionale che per il silenziamento genico mediato da RNA (RNAi).
~85 kDa osservati. È nota l'esistenza di due isoforme a ~ 97 kDa e ~ 94 kDa.
Immunogen
Peptide lineare corrispondente a Ago2 umana.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rilevato Ago2 in lisati di cellule HEK239 (Rudel, S., et al. (2008) RNA. 14(6):1244-1253).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo di un laboratorio indipendente ha rilevato Ago2 in cellule HEK293, HeLa e RPE-1 (Weinmann, L., et al. (2009). Cell. 136(3):496-507).
L′anticorpo anti-Ago2, clone 11A9 (monoclonale di ratto) validato in WB, IP, ICC può essere usato per la rilevazione della proteina Ago2, nota anche come Protein argonaute-2, Argonaute2, hAgo2, eIF-2C 2.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti l'RNA
Physical form
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Valutato con metodica Western blot su lisati di cellule HeLa.
Analisi con metodica Western blot: Una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato Ago2 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4200724MABE144SAB1306339
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
11A9, monoclonal
clone
AGO2-10, monoclonal
clone
4B1-F6, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Gene Information
human ... AGO3(192669)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c